Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TF2WS SE
2349
AATB2349EA 614 EUR InStock
AATB2349
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 945,07 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32709ca5f61bc1fe0c431630446d5386fe43236b&vid=c55d5869695c3b481f8767c6b4a9edfa0c8eb3cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité