5(6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein (CDCF) mélange d'isomères ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Carboxy-DCF, 5(6)-CDCF
235
AATB235EA 152 EUR InStock
AATB235
5(6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein (CDCF) mélange d'isomères ≥95%
5(6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein (CDCF)
CDCF [5(6)-carboxy-2',7'-dichlorofluorescein] is the fluorescent product of 5(6)-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate and 5(6)-carboxy-2',7'-dichlorofluorescein diacetate in cells.
  • ROS Indicator
  • Stable Fluorescence
Attention: For research use only.
Formule: C₂₁H₁₀Cl₂O₇
MW: 445,204 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037452
Numéro CAS: 111843-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité