Tide Fluor™ 2WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2350
AATB2350EA 295 EUR InStock
AATB2350
Tide Fluor™ 2WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS maleimide
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=058ed1e8d3d9b0dcf29c46f51f7f3933a4e37a3b&vid=baec04a8635900997e11b8197a51649395efddec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité