Tide Fluor™ 2WS Amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2351
AATB2351EA 295 EUR InStock
AATB2351
Tide Fluor™ 2WS Amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS Amine
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9ba81e7e30dbe678728adf05232a422d38215e&vid=4b889a498bb8d13651eb3375df5c47651d63a4f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité