Cell Meter™ Fluorescence Gap Junction Tracing Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
23600
AATB23600EA 586 EUR InStock
AATB23600
Cell Meter™ Fluorescence Gap Junction Tracing Kit
Tests Tests cellulaires
Gap junctions are specialised intercellular membrane channels constituted with connexin that selectively facilitate the passage of small molecules of <1,5 Kd across cells.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité