MycoLight™ Green JJ98 *5 mM in DMSO*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
24000
AATB24000EA 295 EUR InStock
AATB24000
MycoLight™ Green JJ98 *5 mM in DMSO*
Tests Tests cellulaires
MycoLight™ Green JJ98 is a green-fluorescent nuclear and chromosome stain that is permeant to both prokaryotic and eukaryotic cell membranes.
  • Cell-Permeable
  • High DNA Affinity
  • Bright Fluorescence
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité