MycoLight™ Red JJ94 *2,5 mM in DMSO*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
24006
AATB24006EA 442 EUR InStock
AATB24006
MycoLight™ Red JJ94 *2,5 mM in DMSO*
Tests Tests cellulaires
Green fluorescent protein (GFP) derivatives are widely used as fluorescent reporters to study biological processes at the cellular and molecular level, including labeling bacteria.
  • Cell-permeable
  • Minimal cytotoxicity
  • Useful for multicolour imaging
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité