AzoDye-1 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2404
AATB2404EA 144 EUR InStock
AATB2404
AzoDye-1 maleimide
AzoDye-1 Maleimide
AzoDye-1 maleimide is an excellent building block for labeling thiol-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité