AzoDye-1 CPG 1000 A (1000 A)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2410
AATB2410EA 295 EUR InStock
AATB2410
AzoDye-1 CPG 1000 A (1000 A)
AzoDye-1 CPG
AzoDye-1 CPG is an excellent building block for preparing FRET oligo molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité