AzoDye-1 alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2414
AATB2414EA 144 EUR InStock
AATB2414
AzoDye-1 alkyne
AzoDye-1 Alkyne
AzoDye-1 alkyne is an excellent building block for labeling azide-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité