MycoLight™ PMA [Propidium Monoazide] 5 mM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
24216
AATB24216EA 198 EUR InStock
AATB24216
MycoLight™ PMA [Propidium Monoazide] 5 mM
MycoLight™ PMA [Propidium Monoazide]
Propidium monoazide (PMA) is one of the most common vPCR reagents for the selective detection of DNA of live cells.
  • Stable for 24 months
The common PCR assays have been routinely used for simple, sensitive, and specific pathogen identification.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité