AzoDye-2 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2422
AATB2422EA 138 EUR InStock
AATB2422
AzoDye-2 succinimidyl ester
AzoDye-2 Succinimidyl ester
AzoDye-2 Succinimidyl Ester is an excellent building block for labeling amino-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité