AzoDye-2 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
2432
AATB2432EA 203 EUR InStock
AATB2432
AzoDye-2 azide
AzoDye-2 Azide
AzoDye-2 azide is an excellent building block for labeling alkyne-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: Research use only (RUO).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité