Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu trypan, Qualité ultra pure live cell labeling

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

2452
AATB2452EA 295 EUR InStock
AATB2452
Bleu trypan, Qualité ultra pure live cell labeling
Bleu trypan
Trypan blue, a diazo dye is a vital stain that colors dead tissues or cells blue.

  • Vital stain
  • High purity


Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6c34e35d5e93c068248117ec70ee42da3b18999&vid=27a391c8e60d5585846d4660f8487803d3cafbb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité