Trypan sodium salt 0.1 M, Trypan UltraBlue™ pour le marquage des cellules mortes
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2455
AATB2455EA 307 EUR InStock
AATB2455
Trypan sodium salt 0.1 M, Trypan UltraBlue™ pour le marquage des cellules mortes
Trypan sodium salt
Trypan UltraBlue™ is similar to trypan blue in cell permeability.
  • Minimal cytotoxicity
  • High purity
MW: 1000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité