Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cross linked-AlloPhycocyanin, ReadiUse™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

2503
AATB2503EA 152 EUR InStock
AATB2503
Cross linked-AlloPhycocyanin, ReadiUse™ sonde fluorescente
Cross linked-AlloPhycocyanin
Cross linked-Allophycocyanin (CL-APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.

  • No dialysis required
  • Ready to use
  • High purity


MW: 105000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité