Cy2DIGE NHS ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
25300
AATB25300EA 769 EUR InStock
AATB25300
Cy2DIGE NHS ester ≥90%
Cy2DIGE NHS ester
Cy2DIGE NHS ester, an equivalent of Cy2® NHS ester minimal dye, is used for labeling proteins subject to DIGE analysis.
  • Sensitive Detection
  • Bright Fluorescence
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité