Amplite® Human Serum Albumin (HSA) Site I Binding Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
25400
AATB25400EA 422 EUR InStock
AATB25400
Amplite® Human Serum Albumin (HSA) Site I Binding Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Human serum albumin (HSA) is one of the most important carriers for acidic drugs in human plasma and has been shown to bind a large number of different compounds in a reversible manner.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité