Amplite® Human Serum Albumin (HSA) Site II Binding Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
25402
AATB25402EA 422 EUR InStock
AATB25402
Amplite® Human Serum Albumin (HSA) Site II Binding Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Human serum albumin (HSA) is one of the most important carriers for acidic drugs in human plasma and has been shown to bind a large number of different compounds in a reversible manner.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité