Wheat Germ Agglutinin, XFD488
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
25500
AATB25500EA 137 EUR InStock
AATB25500
Wheat Germ Agglutinin, XFD488
Protéines et Peptides
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Well-cited conjugate
  • High affinity and selectivity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité