Wheat Germ Agglutinin, XFD647 Labelled *XFD647 Same Structure to Alexa Fluor® 647*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
25512
AATB25512EA 138 EUR InStock
AATB25512
Wheat Germ Agglutinin, XFD647 Labelled *XFD647 Same Structure to Alexa Fluor® 647*
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
XFD647, manufactured by AAT Bioquest, has an identical chemical structure to Alexa Fluor® 647, a trademark of ThermoFisher.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité