Native Human Wheat Germ Agglutinin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 555
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
25539
AATB25539EA 137 EUR InStock
AATB25539
Native Human Wheat Germ Agglutinin (from Eukaryotic cells), Alexa Fluor® 555
Protéines et Peptides
Wheat germ agglutinin (WGA) is a lectin that binds to N-acetyl-D-glucosamine and sialic acid.
  • Glycoconjugate binding
  • Very bright signal
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité