iFluor® 700-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
25561
AATB25561EA 144 EUR InStock
AATB25561
iFluor® 700-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The iFluor® 700 conjugate of WGA possesses a bright, far-red fluorescence characteristic of the iFluor® 700 dye (Ex/Em = 690/713 nm).
  • Stable for 12 months
Wheat germ agglutinin (WGA) is a well-studied lectin known for its binding affinity to N-acetyl-D-glucosamine and sialic acid, making it a valuable tool in various biological applications.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité