Concanavalin A, XFD594
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
25575
AATB25575EA 137 EUR InStock
AATB25575
Concanavalin A, XFD594
Protéines et Peptides
XFD594 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 594 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Well-cited conjugate
  • High affinity and selectivity
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité