iFluor® 750-Concanavalin A conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
25598
AATB25598EA 144 EUR InStock
AATB25598
iFluor® 750-Concanavalin A conjugate
iFluor® 750-Concanavalin A
iFluor 750-labeled Concanavalin A selectively binds to a-mannopyranosyl and a-glucopyranosyl residues and exhibit the NIR fluorescence.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité