Preactivated APC, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2561
AATB2561EA 442 EUR InStock
AATB2561
Preactivated APC, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
Preactivated APC
Allophycocyanin (APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.
  • Ready to conjugate
  • No SMCC conjugation required
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité