APC-iFluor™ 800 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2572
AATB2572EA 493 EUR InStock
AATB2572
APC-iFluor™ 800 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
APC-iFluor™ 800 Tandem
Allophycocyanin (APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.
  • Ready to use
  • High extinction coefficient
  • High quantum efficiency
  • Large Stokes shift
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité