PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2577
AATB2577EA 537 EUR InStock
AATB2577
PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, préactivé
PE-iFluor™ 647 Tandem
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
  • Ready to use
  • Excellent conjugation yield
MW: 240000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité