PE-iFluor® 660 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2602
AATB2602EA 304 EUR InStock
AATB2602
PE-iFluor® 660 tandem
PE-iFluor® 660
PE-iFluor® 660 is a new unique tandem color for multicolor applications, in particular, for designing spectral flow cytometric panels.
  • Stable for 6 months
Tandem dyes are a unique class of fluorescent molecules that consist of two different covalently linked fluorophores.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité