APC-iFluor® 720 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2633
AATB2633EA 304 EUR InStock
AATB2633
APC-iFluor® 720 tandem
APC-iFluor® 720
APC-iFluor® 720 is a new unique tandem color for multicolor applications, in particular, for designing spectral flow cytometric panels.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité