APC-iFluor® 780 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2639
AATB2639EA 304 EUR InStock
AATB2639
APC-iFluor® 780 tandem
APC-iFluor® 780
APC-iFluor® 780 is a new unique tandem color for multicolor applications, in particular, for designing spectral flow cytometric panels.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité