PerCP-Cy5.5 Tandem sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2650
AATB2650EA 301 EUR InStock
AATB2650
PerCP-Cy5.5 Tandem sonde fluorescente
PerCP-Cy5.5 Tandem
PerCP (Peridinin-chlorophyll-protein complex) is isolated from Dinophyceae sp.
  • Suitable for most fluorescence platforms
  • Excellent signal
  • High quality
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité