Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanine 3 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy3® NHS ester]

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Cy3 NHS ester

271
AATB271EA 152 EUR InStock
AATB271
Cyanine 3 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy3® NHS ester]
Cyanine 3 monosuccinimidyl ester potassium salt
This Cy3® dye is the same molecule to GE's Cy3® NHS ester.

  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity

Attention: For research use only.


MW: 765,93 g/mol
Numéro CAS: 146368-16-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité