PE-Cy5.5 maleimide, ReadiUse™, préactivé
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2718
AATB2718EA 561 EUR InStock
AATB2718
PE-Cy5.5 maleimide, ReadiUse™, préactivé
PE-Cy5.5 maleimide
PE-Cy5.5 is a popular tandem color used in flow cytometry.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité