Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy3.5® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
275
AATB275EA 307 EUR InStock
AATB275
Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy3.5® NHS ester]
Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester potassium salt
This Cy3.5® dye is the same molecule to GE's Cy3.5® NHS ester.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité