ATTO 488 NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
2815
AATB2815EA 147 EUR InStock
AATB2815
ATTO 488 NHS ester
ATTO 488 NHS ester
ATTO 488 is a hydrophilic, rhodamine-based fluorescent dye with exceptional water solubility.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité