ATTO 532 NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2822
AATB2822EA 153 EUR InStock
AATB2822
ATTO 532 NHS ester
ATTO 532 NHS ester
ATTO 532 is a rhodamine-based fluorescent labeling dye with high molecular high extinction coefficient and fluorescence quantum yield (0.90) as well as sufficient Stoke's shift (excitation maximum 532 nm, emission maximum 552 nm).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité