ATTO 565 acid 5-Isomer
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2826
AATB2826EA 470 EUR InStock
AATB2826
ATTO 565 acid 5-Isomer
ATTO 565 acid 5-Isomer
ATTO 565 Acid, 5-Isomer is an amine-reactive rhodamine dye commonly used for labeling peptides, proteins, and other amine-containing molecules, such as amino-modified oligonucleotides.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité