Atto 565 NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
2828
AATB2828EA 386 EUR InStock
AATB2828
Atto 565 NHS ester
Atto 565 NHS ester
ATTO 565 NHS ester is a commonly used amine-reactive rhodamine dye.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité