ATTO 647 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2853
AATB2853EA 309 EUR InStock
AATB2853
ATTO 647 maleimide
ATTO 647 maleimide
ATTO 647 is a rhodamine-derived fluorescent dye optimized for applications within the red spectral region, offering spectral characteristics similar to Cy5.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité