ATTO 647N acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2854
AATB2854EA 775 EUR InStock
AATB2854
ATTO 647N acid
ATTO 647N acid
ATTO 647N is a rhodamine-based fluorescent dye optimized for use in the red spectral region, with similar spectral characteristics as Cy5.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité