ATTO 647N NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2856
AATB2856EA 297 EUR InStock
AATB2856
ATTO 647N NHS ester
ATTO 647N NHS ester
ATTO 647N is a rhodamine-based fluorescent dye optimized for use in the red spectral region, with similar spectral characteristics as Cy5.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité