Cyanine 7 bissuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy7® bisNHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Cy7 bisNHS ester
295
AATB295EA 307 EUR InStock
AATB295
Cyanine 7 bissuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy7® bisNHS ester]
Cyanine 7 bissuccinimidyl ester potassium salt
This Cy7® dye is the same molecule to GE's Cy7® bisNHS ester.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité