5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G (5-dR6G) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
300
AATB300EA 7670 EUR InStock
AATB300
5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G (5-dR6G) ≥95%
5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G (5-dR6G)
5-dR6G (5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G) is one of the four critical 4,7-dichloro-rhodamine dyes used as the BigDye terminators for DNA sequencing in combination with dR110, dTMR and dROX.
  • Critical DNA Sequencing Dye
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité