D(+)-Biotine ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3001
AATB3001EA 115 EUR InStock
AATB3001
D(+)-Biotine ≥90%
D(+)-Biotine
Biotin binds with high affinity to both avidins and streptavidins.
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité