N-Biotinyl-ethylenediamine trifluoroacetate salt pour la biologie moléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)biotinamide trifluoroacetate salt
3003
AATB3003EA 153 EUR InStock
AATB3003
N-Biotinyl-ethylenediamine trifluoroacetate salt pour la biologie moléculaire
N-Biotinyl-ethylenediamine trifluoroacetate salt
Biotin ethylenediamine is widely used to label biomolecules that contain either carboxy, phosphonyl or carbonyl group.
  • Useful for multiple applications
Formule: C₁₂H₂₂N₄O₂S·C₂HF₃O₂
MW: 400,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11045268
Numéro CAS: 1217450-40-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité