Biotin cadaverine colorimetric assays
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3004
AATB3004EA 146 EUR InStock
AATB3004
Biotin cadaverine colorimetric assays
Biotin cadaverine
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
  • Carbonyl-reactive
  • Multiple applications
Formule: C₁₇H₂₉F₃N₄O₄S
Numéro MDL: MFCD03452814
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a9b7984de22acf84dfaa1b7c1ed1a89e82feb90&vid=8e61c368b6758f050777ebf07b943bf3f16c356a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité