Biotin C2 maleimide biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3005
AATB3005EA 442 EUR InStock
AATB3005
Biotin C2 maleimide biodetection
Biotin C2 maleimide
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
  • Thiol-reactive
  • Multiple applications
Formule: C₁₆H₂₂SN₄O₄
Numéro MDL: MFCD02094223
Numéro CAS: 139554-72-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91bb755006124b6d1a4f6b83abff3e068c91ed21&vid=5fa9c8c8ff97619aa652a370106fa2ce0564587b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité