Biotin-4-fluorescein ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
3006
AATB3006EA 146 EUR InStock
AATB3006
Biotin-4-fluorescein ≥95%
Biotin-4-fluorescein
This bifunctional biotin-fluorescein conjugate demonstrates better binding and stronger fluorescence than biotin fluorescein.
Formule: C₃₃H₃₂N₄O₈S
Numéro CAS: 1032732-74-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité