Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin NTA biodetection

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: BNTA

3008
AATB3008EA 137 EUR InStock
AATB3008
Biotin NTA biodetection
Biotin NTA
Biotin NTA (BNTA), a biotin-labeled nitrilotriacetic acid, is widely used to detect histidine-tagged proteins immobilized on nitrocellulose membranes with the detection limite of ~0.1 pmol.

  • Histidine tagging


MW: 488,56 g/mol
Numéro CAS: 176046-06-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b253b3ce53e0aa15cc238d6140238ca561ce11&vid=988517e1725ab992087d33010f3faa9a87bdb78d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité